Stampa…
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55389-100MG OR55389-250MG
APOSOR55389-100MGEA 677 EUR
APOSOR55389-100MG APOSOR55389-250MG
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane 95%
1-(Bromomethyl)-3-methoxycyclobutane
Formula: C₆H₁₁BrO
Peso molecolare: 179,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30487495
CAS Number: 1696252-78-4