5-Iodobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Iodo-1-benzofuran, 5-Iodobenzofuran
OR55385-250MG
OR55385-1G
OR55385-100MG
APOSOR55385-250MGEA
72.7
EUR
APOSOR55385-250MG
APOSOR55385-1G
APOSOR55385-100MG
5-Iodobenzo[b]furan
5-Iodobenzo[b]furan
Formula:
C₈H₅IO Peso molecolare: 244,029 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12406296 CAS Number: 60770-67-4 |