3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55383-1G
OR55383-250MG
OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA
696
EUR
APOSOR55383-1G
APOSOR55383-250MG
APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrClIO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31619567 CAS Number: 2091247-87-7 |