Stampa…
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: {4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diyl}diboronic acid, 4-[(Prop-2-yl)oxy]benzene-1,3-diboronic acid
OR5537-1G OR5537-5G
APOSOR5537-1GEA 132 EUR
APOSOR5537-1G APOSOR5537-5G
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid 98%
4-Isopropoxybenzene-1,3-diboronic acid
Formula: C₉H₁₄B₂O₅
Peso molecolare: 223,826 g/mol
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115638
CAS Number: 850568-40-0