Stampa…
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391612
CAS Number: 919124-08-6