Stampa…

5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 5,6-Dimethoxypyridin-3-amine

OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 510 EUR
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 154,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20715092
CAS Number: 79491-49-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR