Stampa…
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 219 EUR
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrClNO₃
Peso molecolare: 276,471 g/mol
Punto di fusione: 273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31002307
CAS Number: 943138-45-2