Stampa…
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
OR55333-250MG OR55333-1G
APOSOR55333-250MGEA 510 EUR
APOSOR55333-250MG APOSOR55333-1G
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Formula: C₅HBr₂NS
Peso molecolare: 266,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22578679
CAS Number: 18792-01-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III