Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31619564 CAS Number: 2227272-88-8 |