Stampa…
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR55322-250MG OR55322-1G
APOSOR55322-250MGEA 108 EUR
APOSOR55322-250MG APOSOR55322-1G
Pentachlorophenyl dodecanoate 97%
Pentachlorophenyl dodecanoate
Formula: C₁₈H₂₃Cl₅O₂
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050976
CAS Number: 3772-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III