Stampa…
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 125 EUR
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Formula: C₁₁H₁₆BrNO
Peso molecolare: 258,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03718813
CAS Number: 76579-64-1