Stampa…
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55319-1G OR55319-5G
APOSOR55319-1GEA 127 EUR
APOSOR55319-1G APOSOR55319-5G
5-Butyl-1H-benzotriazole 98%
5-Butyl-1H-benzotriazole
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22581692
CAS Number: 3663-24-9