Stampa…
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55315-1G OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA 227 EUR
APOSOR55315-1G APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00157184
CAS Number: 34040-63-6