Stampa…
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55314-250MG OR55314-1G
APOSOR55314-250MGEA 62.6 EUR
APOSOR55314-250MG APOSOR55314-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Peso molecolare: 216,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17392823
CAS Number: 861084-04-0