Stampa…
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trichloropyrimidin-5-amine
OR55310-250MG OR55310-1G
APOSOR55310-250MGEA 219 EUR
APOSOR55310-250MG APOSOR55310-1G
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine 90%
5-Amino-2,4,6-trichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₃N₃
Peso molecolare: 198,438 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08693695
CAS Number: 91322-00-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III