Stampa…
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-methyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde, 3-Methylbenzofuran-2-carbaldehyde
OR55307-250MG OR55307-1G
APOSOR55307-250MGEA 74.2 EUR
APOSOR55307-250MG APOSOR55307-1G
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01459584
CAS Number: 1199-07-1