Stampa…
Iodocholine iodide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA 510 EUR
APOSOR55305-1G APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Formula: C₅H₁₃INO·I
Peso molecolare: 356,972 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489393
CAS Number: 28508-22-7