2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55304-1G
OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA
263
EUR
APOSOR55304-1G
APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ Peso molecolare: 174,241 g/mol Punto di ebollizione: 75 °C (0,3 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11934676 CAS Number: 20207-13-0 |