Stampa…
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR55302-100MG OR55302-250MG OR55302-500MG
APOSOR55302-100MGEA 539 EUR
APOSOR55302-100MG APOSOR55302-250MG APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828139
CAS Number: 28252-82-6