tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR55294-1G
OR55294-5G
APOSOR55294-1GEA
79.9
EUR
APOSOR55294-1G
APOSOR55294-5G
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₆BrNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13181893 CAS Number: 159503-91-0 |