Stampa…
(1-Bromopropyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromopropylbenzene
OR55292-1G OR55292-250MG
APOSOR55292-1GEA 858 EUR
APOSOR55292-1G APOSOR55292-250MG
(1-Bromopropyl)benzene
(1-Bromopropyl)benzene
Formula: C₉H₁₁Br
Peso molecolare: 199,088 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055549
CAS Number: 2114-36-5