Stampa…
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)acrylamide hydrochloride, hydrochloride, N-(2-Aminoethyl)prop-2-enamide
OR55289-250MG OR55289-1G
APOSOR55289-250MGEA 108 EUR
APOSOR55289-250MG APOSOR55289-1G
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
N-(2-aminoethyl)prop-2-enamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 150,607 g/mol
Punto di fusione: 120…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18380727
CAS Number: 54641-27-9