Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 477 EUR
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso molecolare: 276,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18383373
CAS Number: 150033-80-0