Stampa…
3,5-Diethynylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Diethynylbenzoic acid
OR55280-250MG OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA 234 EUR
APOSOR55280-250MG APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₆O₂
Peso molecolare: 170,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06658429
CAS Number: 883106-26-1