Stampa…
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 224 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Formula: C₆H₇BrN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20923742
CAS Number: 1052271-58-5