Stampa…
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 176 EUR
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13704701
CAS Number: 53078-68-5