Stampa…
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 135 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834772
CAS Number: 1261816-95-8