Stampa…
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55269-1G OR55269-5G
APOSOR55269-1GEA 180 EUR
APOSOR55269-1G APOSOR55269-5G
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
N-Isopropylglycine, N-BOC protected
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Punto di fusione: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689645
CAS Number: 154509-63-4