Stampa…
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)boronic acid
OR55266-1G OR55266-250MG
APOSOR55266-1GEA 221 EUR
APOSOR55266-1G APOSOR55266-250MG
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
Peso molecolare: 180,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037222
CAS Number: 355836-08-7