Stampa…
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55265-1G OR55265-250MG OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA 170 EUR
APOSOR55265-1G APOSOR55265-250MG APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026962
CAS Number: 51123-59-2