Stampa…
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55260-250MG OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA 174 EUR
APOSOR55260-250MG APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₆ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437890
CAS Number: 71506-83-7