Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 546 EUR
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Peso molecolare: 251,465 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31543878
CAS Number: 2091408-21-6