Stampa…
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
OR55246-1G OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA 174 EUR
APOSOR55246-1G APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆ClIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22493253
CAS Number: 100479-73-0