Stampa…
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 684 EUR
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11103016
CAS Number: 68740-33-0