1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR55243-1G
OR55243-25G
OR55243-5G
APOSOR55243-1GEA
161
EUR
APOSOR55243-1G
APOSOR55243-25G
APOSOR55243-5G
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid 98%
1-Cyclopentyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₃N₃O₂ Peso molecolare: 231,251 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09031748 CAS Number: 691363-08-3 |