Stampa…
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 172 EUR
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆Br₂O₂
Peso molecolare: 293,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27935321
CAS Number: 99615-74-4