Stampa…
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55241-1G OR55241-5G OR55241-25G
APOSOR55241-1GEA 234 EUR
APOSOR55241-1G APOSOR55241-5G APOSOR55241-25G
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 279,913 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08673515
CAS Number: 3111-51-1