Stampa…
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 169 EUR
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26855790
CAS Number: 1289174-44-2