Stampa…
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR55221-1G OR55221-250MG
APOSOR55221-1GEA 263 EUR
APOSOR55221-1G APOSOR55221-250MG
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Peso molecolare: 169,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09860597
CAS Number: 149739-51-5