Stampa…
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 282 EUR
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formula: C₆H₁₂N₂·2BrH
Punto di fusione: 220…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863510
CAS Number: 125224-62-6