Stampa…
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55208-1G OR55208-5G OR55208-25G
APOSOR55208-1GEA 30.6 EUR
APOSOR55208-1G APOSOR55208-5G APOSOR55208-25G
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
Peso molecolare: 141,128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464263
CAS Number: 3920-38-5