2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11036286 CAS Number: 58579-54-7 |