Stampa…
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
OR55187-1G OR55187-5G
APOSOR55187-1GEA 219 EUR
APOSOR55187-1G APOSOR55187-5G
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarbonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂N₂OS
Peso molecolare: 223,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12545984
CAS Number: 55084-66-7