Stampa…
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55185-100MG OR55185-1G OR55185-250MG
APOSOR55185-100MGEA 61.1 EUR
APOSOR55185-100MG APOSOR55185-1G APOSOR55185-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 230,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366751
CAS Number: 148550-51-0