Stampa…
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
OR55174-1G OR55174-250MG
APOSOR55174-1GEA 481 EUR
APOSOR55174-1G APOSOR55174-250MG
3-Bromo-4-nitrothiophenol
3-Bromo-4-nitrothiophenol
Formula: C₆H₄BrNO₂S
Peso molecolare: 234,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22481215
CAS Number: 1823075-44-0