Stampa…

4-Bromo-2-nitrothiophenol, grado tecnico

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 4-Bromo-2-nitrobenzenethiol

OR55173-1G OR55173-250MG OR55173-100MG
APOSOR55173-1GEA 286 EUR
APOSOR55173-1G APOSOR55173-250MG APOSOR55173-100MG
4-Bromo-2-nitrothiophenol, grado tecnico
4-Bromo-2-nitrothiophenol
Formula: C₆H₄BrNO₂S
Peso molecolare: 234,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14652161
CAS Number: 76209-02-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR