Stampa…
4-(Methoxymethyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55162-1G OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA 112 EUR
APOSOR55162-1G APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248041
CAS Number: 399580-55-3