Stampa…
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55158-1G OR55158-5G
APOSOR55158-1GEA 34.8 EUR
APOSOR55158-1G APOSOR55158-5G
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate 99%
Methyl 3-formyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇NO₅
Punto di ebollizione: 354 °C
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD14706049
CAS Number: 138229-59-1