Stampa…
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55146-1G OR55146-250MG
APOSOR55146-1GEA 574 EUR
APOSOR55146-1G APOSOR55146-250MG
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
1-Bromodibenzo[b,d]furan-4-ol
Formula: C₁₂H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30746962
CAS Number: 873974-43-7