Stampa…
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 78.3 EUR
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Formula: C₁₂H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092287
CAS Number: 19261-06-4